Merck
900561
Sigma-Aldrich
Graphen
powder, electrical conductivity >103 S/m, avg. no. of layers, < 3
Synonym(e):
few layers graphene, graphene powder
Größe auswählen
500 MG
€ 377,00
€ 377,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 377,00
About This Item
Lineare Formel:
SiCxHyOz
UNSPSC-Code:
12141908
NACRES:
NA.23
€ 377,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Leistungsmerkmale
avg. no. of layers< 3
Oberflächenbereich
>500 m2/g , BET
Allgemeine Beschreibung
  • Dicke: <3 Schichten.
  • Quermaß: 0,5–5 μm.
Graphen ist eine nur ein Atom dicke Folie aus hexagonal angeordneten sp2-gebundenen Kohlenstoffatomen. Es kann auf verschiedene Weise hergestellt werden, wie die mechanische Abblätterung von Graphit, mikromechanische Spaltung, Lichtbogen-Entladungsprozess und chemische Gasphasenabscheidung. Wegen seiner außergewöhnlichen Eigenschaften findet es Anwendung in den Bereichen der flexiblen Elektronik, Biosensoren, Solarzellen, Antikorrosionsbeschichtungen und Arzneimittelabgabesysteme.
Anwendung
Graphen kann aufgrund seiner Supraleitfähigkeit und großen Oberfläche als Ausgangsmaterial für Geräte der flexiblen Elektronik dienen. Graphen-basierte flexible Elektroden weisen signifikante Verbesserungen der Energiedichte und Leistungsdichte auf.
Mit Graphen/Polyanilin-Nanoverbundstoffen modifizierte Elektroden können für die Bestimmung von Schwermetallen verwendet werden.
Hitzebehandelte Graphen-Nanoblätter können zur Herstellung von festen Adsorbenzien für die schnelle und selektive CO2 -Sammlung verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hervorragende elektrische Leitfähigkeit
  • Große Oberfläche
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Hohe Flexibilität
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
Verwandter Inhalt
Batterien, Brennstoffzellen und Superkondensatoren basieren auf dem Prinzip der elektrochemischen Energieerzeugung. Erfahren Sie mehr ihre Funktionsweise sowie die Trennung von Elektronen- und Ionentransport.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the particle size??
    1 answer
    1. As reported in the 'DESCRIPTION' section of the product page, the lateral size range is 0.5-5 μm.
      Helpful?
  4. What chemical can completely degrade Graphene?
    What chemical can completely degrade Graphene?
    1 answer
    1. Potassium permanganate has the potential to oxidize graphene and ultimately completely etch the entire graphene to form MnO2, as detailed in the following paper; https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/nn101857y?src=getftr