Merck
8.03548
Dipropylamine
for synthesis
Synonym(e):
Dipropylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
205-565-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
38 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
potency
925 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-9.3 % (v/v)
bp
105 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
transition temp
flash point 7 °C
solubility
35 g/L (experimental)
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.738 - 0.740
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dipropylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
44.6 °F - closed cup
flash_point_c
7 °C - closed cup