Merck
GF64047832
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 300 x 300mm, 0.50mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CO153050
Größe auswählen
1 EA
€ 955,00
€ 955,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 955,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 955,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 640-478-32
Größe × Dicke
300x300 mm × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)