GF31309826
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
100mm rod, 25.4mm diameter, hot rolled (black)
Synonym(e):
CO157940
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 313-098-26
L × Durchm.
100 mm × 25.4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)