Merck
GF63977439
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 1.65 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm, wall thickness 0.13 mm
Synonym(e):
FF217199
Größe auswählen
1 EA
€ 261,00
€ 261,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 261,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 261,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 639-774-39
Länge
500 mm
AD
1.65 mm
Wandstärke
0.13 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)