Merck
GF59725716
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
50mm tube, 12.7mm outside diameter, 0.8mm wall thickness, 11.1mm inside diameter
Synonym(e):
FE087450
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 597-257-16
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)