Merck
GF05983139
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
500mm tube, 15mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 12mm inside diameter
Synonym(e):
FE087500
Größe auswählen
1 EA
€ 530,00
€ 530,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 530,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 530,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 059-831-39
L × Wandstärke
500 mm × 1.5 mm
AD × ID
15 mm × 1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)