Merck
GF57647166
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 200 x 1000mm, 0.5mm thickness, as rolled
Synonym(e):
FE080500
Größe auswählen
1 EA
€ 596,00
€ 596,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 596,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 596,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 576-471-66
Größe × Dicke
200 mm × 1000 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)