Merck
GF62302531
Aluminiumoxid
powder, 0.1 max. part. size (micron), weight 20 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Synonym(e):
AL606022
Größe auswählen
1 EA
€ 159,00
€ 159,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 159,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
€ 159,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 623-025-31
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
0.1 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)