Merck
GF49299069
Eisen
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 1000 g, purity 99.+%
Synonym(e):
FE006041
Größe auswählen
1 EA
€ 622,00
€ 622,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 622,00
About This Item
Lineare Formel:
Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141721
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 622,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 492-990-69
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Gewicht
1000 g
Mittlere Partikelgröße
6-8 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)