Merck
GF48700931
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 150micron max. particle size, 2000g
Synonym(e):
FE246010
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 487-009-31
Gewicht
2000 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)