Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 506,00 |
Über diesen Artikel
€ 506,00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
99D, monoclonal
species reactivity
mouse, chicken, human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Bin1(424228)
human ... BIN1(274)
mouse ... Bin1(30948)
General description
Immunogen
Application
Apoptose und Krebs
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies BIN1 in primären Hühnerembryofibroblasten nach (Telfer, J.F., et al. (2005). Cellular Signalling. 17:701-8).
Immunpräzipitations-Analyse: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte BIN1 in C2C12-Zelllysat (Wechsler-Reya, R., et al. (1997). Cancer Res. 57:3258-63).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies BIN1 in Zelllinien von Menschen und Nagetieren nach (Wechsler-Reya, R., et al. (1997). Cancer Res. 57:3258-63).
Immunpräzipitations-Analyse: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte BIN1 in Co-Immunpräzipitationsstudien (Sakamuro, D., et al. (1996). Nat. Genet. 14:69-77).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies BIN1 in Brust- und Leberkarzinomgewebe nach (Sakamuro, D., et al. (1996). Nat. Genet. 14:69-77).
Immunpräzipitations-Analyse: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte BIN1 in C2C12-Zelllysat (Wechsler-Reya, R. J., et al. (1998). Mol Cell Biol. 18:566-75).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies BIN1 in C2C12-Zelllysat nach (Wechsler-Reya, R. J., et al. (1998). Mol Cell Biol. 18:566-75).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge wies BIN1 in C2C12-Zelllysat nach (Wechsler-Reya, R. J., et al. (1998). Mol Cell Biol. 18:566-75).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wies BIN1 in C2C12-Zellen nach (Wechsler-Reya, R. J., et al. (1998). Mol Cell Biol. 18:566-75).
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies BIN1 in 10 µg Gewebelysat von humanem Skelettmuskel nach.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, chicken, human | species reactivity mouse, rat, chicken, human | species reactivity rabbit, mouse, rat, avian, human | species reactivity human |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information chicken ... Bin1(424228) | Gene Information chicken ... Bin1(424228) | Gene Information human ... BIN1(274) | Gene Information human ... BIN1(274) |
| clone 99D, monoclonal | clone 2F11, monoclonal | clone 99D, monoclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c