Merck
GF48368199
Zinn
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.995%
Synonym(e):
SN006110
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141745
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.995%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 483-681-99
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
5 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)