This indium ribbon is "as rolled" with no post-process annealing.
Wichtige Dokumente
357308
Indium
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Indium element
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.995% trace metals basis
Form
foil
Widerstandsfähigkeit
8.37 μΩ-cm
Dicke
0.1 mm
mp (Schmelzpunkt)
156.6 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[In]
InChI
1S/In
InChIKey
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Hello. I am interested in an indium foil, Product 357308. I am wondering whether the foil had been as-rolled or rolled then post-annealed. I would appreciate your reply. Best regards, Bo