Merck
GF47837065
Bor
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 98.%
Synonym(e):
B 006012
Größe auswählen
1 EA
€ 954,00
€ 954,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 954,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
10.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141907
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 954,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 478-370-65
Widerstandsfähigkeit
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Dichte
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[B]
InChI
1S/B
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohamed Sherif El-Eskandarany et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-07-29)
Metallic glasses, with their short-range order structure, exhibit unique characteristics that do not exist in the corresponding crystalline alloys with the same compositions. These unusual properties are attributed to the absence of translational periodicity, grain boundaries, and compositional homogeneity. Cobalt