Merck
GF34405297
Bor
powder, mean particle size (fsss) 1 micron, weight 100 g, purity 92.1%
Synonym(e):
B 006020
Größe auswählen
1 EA
€ 1.420,00
€ 1.420,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.420,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
10.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141907
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.420,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
92.1%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 344-052-97
Widerstandsfähigkeit
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Gewicht
100 g
Mittlere Partikelgröße
1 μm (FSSR)
Dichte
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[B]
InChI
1S/B
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)