Merck
GF44538295
Aktivkohle
powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, high purity 99.997%
Synonym(e):
Aktivkohle
Größe auswählen
1 EA
€ 535,00
€ 535,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 535,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141908
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 535,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.997%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 445-382-95
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
75 μm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-heat. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)