Direkt zum Inhalt
05112
Aktivkohle
suitable for GC
Synonym(e):
Aktivkohle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
NACRES:
SB.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
231-153-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
granular
autoignition temp.
842 °F
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
technique(s)
LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
matrix
Carbon
matrix active group
carbon
particle size
0.3-0.5 mm
mp
3550 °C (lit.)
bulk density
0.4‑0.5 g/cm3
separation technique
reversed phase
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Activated charcoal or activated carbon is nontoxic in nature and is used as an adsorbent to remove broad spectrum of pollutants in air, water and soil. It does not lose potency when kept in container. It has no odour or taste. It can be prepared from any carboneous material using chemical or gas activation methods. Gas activation is preferred when the raw material has less than 25% moisture content.
Application
It may be used for fiber coating multiwalled carbon nanotubes to compare its solid-phase microextraction efficiency in water and milk samples before GC-ECD analysis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aktivkohle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)