Merck
GF42646226
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m
Synonym(e):
AE035160
Größe auswählen
1 EA
€ 1.810,00
€ 1.810,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.810,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.810,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.5%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 426-462-26
Länge
0.2 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)