Merck
GF10378964
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 1000 g
Synonym(e):
B 626300
Größe auswählen
1 EA
€ 458,00
€ 458,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 458,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 458,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 103-789-64
Gewicht
1000 g
Nominale Korngröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)