Merck
GF41532410
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
PT040240
Größe auswählen
1 EA
€ 647,00
€ 647,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 647,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 647,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 415-324-10
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)