Merck
GF22672537
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
PT040250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 226-725-37
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)