Merck
GF40639035
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 2.8 mm
Synonym(e):
SI647250
Größe auswählen
1 EA
€ 497,00
€ 497,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 497,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
€ 497,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 406-390-35
Länge
100 mm
AD
10.0 mm
Wandstärke
2.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)