Merck
GF98436561
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 45 mm, wall thickness 2.8 mm
Synonym(e):
SI647250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 984-365-61
Länge
45 mm
AD
10.0 mm
Wandstärke
2.8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)