Merck
GF33987280
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
1000mm rod, 12.7mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU077940
Größe auswählen
1 EA
€ 1.040,00
€ 1.040,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.040,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 1.040,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 339-872-80
L × Durchm.
1000 mm × 12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)