Merck
GF33689469
Boron nitride
sheet, thickness 0.5 mm, 30 mm diameter, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 603151
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 336-894-69
Durchmesser
30 mm
30 mm
Dicke
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)