Merck
GF33524805
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Synonym(e):
FE240252
Größe auswählen
1 EA
€ 217,00
€ 217,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 217,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 217,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 335-248-05
Länge
0.5 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)