Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
assay
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥1 x 10(E8) U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
10 μg/mL
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
M1 Bioassay
1. Der M1 Bioassay wird unter Verwendung von in-vitro halbfesten Agarkulturen durchgeführt, die etwa 100 Zellen in 1 ml-DME-Volumina mit 20 % FCS in 0,3 % Agar enthalten.
2. 100 μl Probe oder mLIF (10(E4) Einheiten/ml in 5 % FCS in isotonischer Kochsalzlösung) in seriellen Verdünnungen in doppelter Ausführung in 35-mm-Petrischalen geben.
3. 100 μl 5 % FCS in isotonischer Kochsalzlösung auf zwei Kontrollobjektträger geben.
4. Bei 37 °C in feuchter Atmosphäre (10 % CO2 in der Luft) 7 Tage inkubieren.
5. Die Anzahl der Kolonien zählen, die eine Differenzierung aufweisen (Hinweis: 50 Einheiten sind definiert als die Menge an Aktivität, die zu einer Differenzierung von 50 % der Kolonien führen).
Weitere Informationen sind unter www.esgro-lif.com aufgeführt
Hergestellt von CHEMICON International, Inc. LIF ist unter den US-Patentnummern 5.187.077, 5.427.925, 5.443.825, 5.750.654 und 6.261.548, der europäischen Patentnummer 0285 448 und verwandten ausländischen Patenten geschützt und nicht für den Weiterverkauf vorgesehen.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay >95% (HPLC and SDS-PAGE) | assay >95% (HPLC and SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (HPLC and SDS-PAGE) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source human |
| concentration 10 μg/mL | concentration 10 μg/mL | concentration 100 μg/mL | concentration 10 μg/mL |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities <0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF) | impurities <0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF) | impurities <0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF) | impurities <0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leukämiehemmender Faktor der Maus
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1