Merck
GF32737675
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 100 x 100mm, 0.01mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
AL010210
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 327-376-75
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)