Merck
GF30407824
Gold/tin
foil, Au 80%/Sn20%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonym(e):
AU060220
Größe auswählen
1 EA
€ 644,00
€ 644,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 644,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 644,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 304-078-24
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)