Merck
GF86176086
Gold/tin
rod, Au80%/Sn20%, 3.0 mm diameter, length 25 mm
Synonym(e):
AU067920
Größe auswählen
1 EA
€ 1.250,00
€ 1.250,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.250,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.250,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 861-760-86
Länge
25 mm
Durchmesser
3.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)