Merck
GF29729650
Aluminiumoxid
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 100 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Synonym(e):
AL606022
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 297-296-50
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
0.1 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)