GF11664075
Aluminiumoxid
sheet, thickness 0.25 mm, size 60 × 60 mm, purity 99%
Synonym(e):
AL603028
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 116-640-75
Größe
60 × 60 mm
Dicke
0.25 mm