Merck
GF27530197
Cer
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.9%
Synonym(e):
CE006100
Größe auswählen
1 EA
€ 779,00
€ 779,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 779,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ce
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141601
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 779,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 275-301-97
Widerstandsfähigkeit
73 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
3443 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
795 °C (lit.)
Dichte
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ce]
InChI
1S/Ce
InChIKey
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)