Wichtige Dokumente
734519
Cer(IV)-oxid, mit Gadolinium dotiert
<0.5 μm particle size, powder, contains 10 mol % gadolinium as dopant
Synonym(e):
GDC-10, Gadolinium doped ceria
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Enthält
10 mol % gadolinium as dopant
Zusammensetzung
Gd0.1Ce0.9O1.95
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
10.0-14.0 m2/g
Partikelgröße
0.10-0.50 μm (d50)
<0.5 μm
Schüttdichte
1.739 g/mL
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
InChIKey
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?