Merck
GF26594994
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
1000g lump, 100mm max. lump size
Synonym(e):
BI036100
Größe auswählen
1 EA
€ 672,00
€ 672,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 672,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 672,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 265-949-94
Gewicht
1000 g
Max. Stückgröße
100 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)