Merck
GF26319944
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
Synonym(e):
FE205811
Größe auswählen
1 EA
€ 501,00
€ 501,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 501,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 501,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
2 micron polyesterimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 263-199-44
Länge
50 m
Leitungsdurchm.
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.002 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)