Fortfahren mit
Q2259
Lysate Clearing Agent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 7,60
15 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 19,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
€ 7,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
room temp
Quality Segment
General description
For use with GenElute™ kits during sample preparation.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B9560H2779BCR522
description
-
description
-
description
alternative to toluene and xylene
description
BCR®, certified reference material
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)