GF25179183
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
1m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL185150
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 251-791-83
L × Durchm.
1 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)