Merck
GF07785692
Titanium/Aluminum/Vanadium
powder, Ti 90%/Al 6%/V 4%, max. particle size 200 micron, weight 50 g, min. particle size 150 micron
Synonym(e):
TI016015
Größe auswählen
1 EA
€ 423,00
€ 423,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 423,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 423,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 077-856-92
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
200 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)