Merck
GF20112545
Titan
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Synonym(e):
TI006020
Größe auswählen
1 EA
€ 487,00
€ 487,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 487,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141746
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 487,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.5%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
860 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 201-125-45
Widerstandsfähigkeit
42.0 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
bp
3287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1660 °C (lit.)
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChIKey
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)