Merck
GF23719462
Indium/silver
wire, In 97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Synonym(e):
IN135130
Größe auswählen
1 EA
€ 555,00
€ 555,00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 555,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 555,00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 237-194-62
Länge
2 m
Durchmesser
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)