Merck
GF21422900
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 1 kg
Synonym(e):
ET326320
Größe auswählen
1 EA
€ 441,00
€ 441,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 441,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 441,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 214-229-00
Gewicht
1 kg
Nominale Korngröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)