Merck
GF91334460
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Synonym(e):
ET306300
Größe auswählen
1 EA
€ 223,00
€ 223,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 223,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 223,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 913-344-60
Gewicht
100 g
Farbe
natural
Nominale Korngröße
2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)