Merck
1.12379
Titanium
fine powder 95%
Synonym(e):
Titanium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.87
UNSPSC Code:
12141746
EC Index Number:
231-142-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
autoignition temp.
300-450 °C
pH
5-8 (50 g/L in H2O, suspension)
mp
1670 °C
density
4.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1260 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
  • Identity (ICP): passes test
  • Assay (cerimetric): ≥ 94.5
  • Particle size (laser diffraction) (d90): ≤ 150 µm
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-32-6
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112379025004022536142258