Merck
GF18576401
Aluminium alloy 5754
rod, Al 97%/Mg 3%, 6.35 mm diameter, length 1000 mm, condition extruded
Synonym(e):
AB187910
Größe auswählen
1 EA
€ 275,00
€ 275,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 275,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 275,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 185-764-01
Länge
1000 mm
Durchmesser
6.35 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)