Merck
GF17633257
Silicon-germanium alloy, Si70Ge30
50g lump, 50mm max. lump size, broken ingot
Synonym(e):
SI056100
Größe auswählen
1 EA
€ 1.570,00
€ 1.570,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.570,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.570,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps (broken ingot)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 176-332-57
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)