Merck
GF17485487
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
1000mm wire, 1.0mm diameter, hard, straight wire
Synonym(e):
CU075340
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 174-854-87
L × Durchm.
1000 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)