GF17441502
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
500mm tube, 9.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 8mm inside diameter, hard
Synonym(e):
FE227710
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 174-415-02
L × Dicke
500 mm × 0.5 mm
AD × ID
9.0 mm × 8.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)