Merck
Z113530
Sigma-Aldrich
Electrode connector adapter
BNC meter to US Standard electrode
Größe auswählen
1 EA
€ 118,00
€ 118,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 118,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115603
NACRES:
NB.79
€ 118,00
Check Cart for Availability
Allgemeine Beschreibung
Falls der Anschluss an Ihrem pH-Meter nicht zum Elektrodenstecker passt, wählen Sie den passenden Adapter.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)